Description
Maximal applikationsflexibilitet
- Utformad för maximal applikationsflexibilitet rymmer effektivt en mängd olika tuber och flaskor, inklusive mikrotuber, blodtuber, runda bottenrör, koniska tuber, PCR-ränder/rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov
- Kompatibel med upp till 13 valfria rotorer och 67 tillbehör
- Kapacitet på upp till 4 x 750 ml med möjlighet att spinna upp till 108 blodrör eller 68 x 15 ml koniska rör och 28 x 50 ml koniska rör
- Höghastighetscentrifugering (>10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 1,5/2,0 ml rör
- FC5916R har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
- R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
- Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
- Utformad för att göra labbprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och mjukvara som möjliggör intuitiv användning.
- Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
- Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
- Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
- Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
- Underhållsfri induktionsmotor erbjuder maximal G-kraft på 24326 x g för FC5916 och 26331 x g för FC5916R
- Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala (icke-kylda modeller)
- Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
- Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
- Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
- Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
- Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
- Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
- Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE, FCC |
| Beskrivning | Tio acceleration& retardationshastigheter, val av gångtid från 10 s till 99 h 59 min eller kontinuerlig, snabb centrifugering, CFC-fritt kylsystem, provtemp. indikering (kylda modeller), locklåsningssystem, överhastighetsskydd, dubbel obalansavkänning |
| Kapacitet | 4 x 750 mL |
| Max. RCF | 26,331 x g |
| Max. Hastighet | 16,000 rpm |
| Produktlinje | Frontier 5000-serien Multi Pro |
| Kylt | Ja |
| För användning med (utrustning) | Centrifugalseparering, allmän provberedning, cellpelletering, proteinseparation, nukleinsyraseparation, cellkoncentrering, kemisk separering, diagnostik, miljöprovberedning, blodprovsbearbetning |
| Minne | 99 Program |
| Modell | FC5916R |
| Show More |