Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerad polykarbonatflaska
:
Ultracentrifug Fiberlite F37L-8x100 Rotor
Beskrivning
39 ml Centrifuge polykarbonatflaska
- 39 ml
- Centrifugerad polykarbonatflaska
- Fyllningsvolym 26,3 ml
- Diameter 25 mm
- Längd 89 mm
- Levereras utan förslutning
- Paket om 6
- För Fiberlite F37L-8x100 Rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flaska av polykarbonat |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (utrustning) | Ultracentrifug Fiberlite F37L-8 x 100 Rotor |
| Kapacitet | 26.3 mL |
| Max. Hastighet | 30,000 rpm |
| Rörstorlek | 39 mL |
| Diameter (metrisk) Utsida | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| Antal per förpackning | 6 |