Läs mer
Eppendorf Centrifuge SpinPro™ 6 R
BIOPHARMA
Produktkod. 31810719 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Rotor ingår:
Ja
Nej
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Rotor ingår
31810719 Europa Ja
31810725 Europa Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31810719 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5960000201
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Eppendorf SpinPro™ 6 R är designad för moderna forskare och minskar typiska centrifugsmärtpunkter. Med rotorns livslängdshantering, QuickLock™ Pro, elektrisk lockdrift, smart dokumentation och hållbar kylning maximeras laboratoriets bekvämlighet.
  • Stor 18-tums. VisioNize™ Pekskärm med intuitiv styrprogramvara
  • Hög centrifugeringshastighet upp till 20 000 x g (13 500 varv/min)
  • Kapacitet upp till 2 L
  • Svängskoprotorer med RFID och adaptrar för rör och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml samt alla typer av MTP, PCR eller Deepwell plattor
  • Fastvinkelrotorer med RFID för höghastighetsmolekylärbiologi i rör från 1,5 ml till 250 ml
  • Hållbar CO2-baserad kylning med ett temperaturintervall från -11 °C till +40 °C
  • Automatisk rotorigenkänning, hantering av rotorlivslängd och obalansdetektion för maximal operativ säkerhet
  • Användarhantering med flera auktorisationsnivåer och RFID-baserad användarinloggning
  • Automatisk lockdrift för säker, ergonomisk hantering och aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ Pro-lock för snabb enhandshantering
  • Anslutning till Eppendorf VisioNize™ och LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ACT
Kapacitet 2 L
Max. RCF 4,300 x g
Max. Hastighet 4,600 rpm
Kylt Ja
Inkluderar Rotor S-2xUniversal ID, skopor och universaladaptrar för 5 till 50 ml koniska och plattor
Modell Bänkcentrifug
Bullernivå <62 dBA med S-2xUniversal ID
Rotor Svängande skoprotor
Rotor ingår Ja
Timer 1 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., med kontinuerlig körfunktion, kortvargsalternativ, timerprogrammerad körstart eller stopp
Mått (L x B x H) Exteriör 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 tum)
Nettovikt 100 kg (220.5 lb.)
Spänning 220/240 V
Wattal 2160 W
Pluggtyp Europa
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C
Visningstyp Pekskärm