Läs mer
Unity Lab Services™ Centrifuge Standard Requalification Service
Produktkod. 30178682
Change view
För användning med (utrustning):
centrifug
Produktkod. För användning med (utrustning)
30178682 centrifug
1 options
Produktkod. 30178682 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer RQCENSTD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Omkvalificeringstjänster för Centrifuge Standard (dokumentation ingår)
Omkvalificering (RQ): Dokumenterad verifiering av att utrustning (som installerad) fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer.
  • Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och hjälper till att säkerställa att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och överensstämmer med standarder och krav.
  • Nyckeltester Min/Max hastighet, Kort/Förlängd tid, temperatur för kylda modeller.
  • Observera att installation och driftkvalificering, helst tillsammans med förebyggande underhåll och kalibrering, bör utföras på labbutrustning innan omkvalificeringstjänster kan utföras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) centrifug
Produkttyp Omkvalificeringstjänst