Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugera/omrörare
Produktkod. 15909350 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15909350 12 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 15909350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9110.00 SEK
    6166.75 SEK / Paket med 1
    Save 2943.25 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Fisherbrand™ Centrifuge / Omrörare är branschens första höghastighetscentrifug (12 500 rpm) och magnetomrörare (3 L), kombinerade till en enhet. Denna designinnovation möjliggör avsevärda kostnadsbesparingar för laboratorier genom att inte behöva köpa två delar av utrustning, en omrörare och en centrifug, eftersom Fisherbrand™ Centrifuge / omrörare gör allt.
5 års garanti
Fisherbrand™ Centrifuger/omrörare:
  • Tillverkad av hållbart kemiskt resistent ABS och polykarbonat som gör det lätt att rengöra, underhållsfritt och hjälper till att sänka ägandekostnaderna.
  • Den moderna lågprofildesignen är kompakt och har ett litet fotavtryck för labb med begränsat bänkutrymme och begränsad höjd som i slutändan hjälper till att minska röran i labbet.
  • En lättanvänd bakgrundsbelyst digital kontrollpanel för tid, hastighet och operationer säkerställer effektiva resultat och effektiviserar arbetsflödesprocessen genom att möjliggöra snabb installation.
  • Kapacitet: Centrifugering: 12 platser 1,5/2,0 mL rörrotor: 24 mL total maximal vätskevolym, 6 ställen 5 mL rörrotor: 30 mL total maximal vätskevolym, omrörare: 3 liter plus.
  • Kärlets diameter får inte överstiga 130 mm (6,70 tum).
  • Inkluderar: 5 mL rörrotor
  • 1,5/2,0 ml rörrotor
  • Magnetisk omrörarrotor
  • 12 röradapter 0,2 ml
  • 12 röradapter för 0,5 ml
  • 2 silikonmattor för omrörarlock
  • 2 omrörningsstänger
  • 1 lågspännings, dubbelisolerad nätadapter med 4 utbytbara kontakter
Höghastighets minicentrifug:
  • Höghastighetscentrifugen (12 500 rpm) är designad för att ge dig maximal hastighet och flexibilitet samtidigt som den är bekväm och enkel att använda.
  • Idealisk för de flesta protokoll som kräver snabba snurr (12 500 rpm / 9 800 xg), och lämplig för PCR, mikrofiltercellseparation och HPLC-protokoll.
  • Justerbar tid (30 sekunder till 60 minuter) och hastighet (500 till 12 500 rpm) - Variabel hastighet kan ställas in RPM eller RCF och har snabb acceleration och snabb kontrollerad brytning.
  • Två rotorer ingår, 12 ställen för 1,5/2,0 mL rör och 6 ställen för 5 mL rör med adaptrar för ytterligare rörstorlekar.
  • Manuell överstyrning av locket tillåter användare att öppna locket i händelse av ett strömavbrott och förhindrar förlust av prover.
  • Säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att den inte fungerar när locket är öppet, en rotor har fastnat eller enheten är ur våg.
  • Kompatibla rör: - 0,2 mL, 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, 5,0 mL
Magnetomrörare:
  • Den högpresterande magnetomröraren (3L Plus) är designad för att ge en kraftfull magnetisk koppling som säkerställer konsekvent exakt inriktning av omröraren som avsevärt minskar risken för spin-outs.
  • Idealisk för arbete med känsliga prover såsom cellinjer och protokoll som kräver mer aggressiv blandning för att snabbt uppnå full utspädning av prover i lösning.
  • Flera omrörningslägen, medurs, c. medurs och oscillera gör att protokoll kan kontrolleras exakt för reproducerbara resultat.
  • Max. Hastighet: 12 500 rpm Centrifuge, 2 500 rpm omrörare
  • Justerbar tid (30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt) och hastighet (50 till 2 500 RPM ).
  • Efter timmars kontinuerlig användning förblir enheten sval vilket säkerställer provets integritet.
  • Sensorteknik förhindrar att omrörarrotorn används över 2 500 rpm, vilket hjälper till att skydda användare och förhindra skador på enheten.
  • En silikonmatta ingår för att förhindra spill och för att hålla kärlen stabila.
  • Högkvalitativa sällsynta jordartsmagneter används i omrörarrotorn för att säkerställa den starkaste magnetiska kopplingen.
  • Två sällsynta jordartsmetaller (40 x 12 mm) medföljer har PTFE-beläggning för kemikaliebeständighet.
Certifikat:
CE, SGS , RoHS2, WEEE
  • EN/IEC 61010-1 utg. 3.1, 2017
  • EN/IEC 61010-2-051 utg.3, 2015
  • UL Std. 61010-1 utg. 3, 2012
  • UL Std. 61010-2-051 utg. 3, 2015
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
1-12 (R2017)
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
2-051 (R2015)
  • IEC 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)
  • FCC del 15, del B: 2015
  • ICES-003, nummer 6
Garanti
5 år
Specifikationer
Kapacitet 12 x 1,5/2 ml
Max. Hastighet 12 500 rpm (Centrifuge), 2 500 rpm (omrörare)
Max. RCF 9,783 x g
Timer Ja
Certifikat och efterlevnad CE, SGS , RoHS2, WEEE
Amperage 6,5 A
Säkerhetsfunktioner Obalans Säkerhetsavstängning, Tiltsäkerhetsavstängning, Säkerhetsförreglingslock
Elektriska krav Universal 12 V DC-ingång
Mått (L x B x H) Exteriör 9,2 x 7,3 x 4,7 tum, omrörarplatta: ca. 130 mm diameter
Controllertyp Roterande kodare
Rotor ingår Ja
Garanti 5 år
Kylt Nej
Körtid Centrifugering: 30 sekunder till 60 minuter (5 sekunders steg), omrörare: Omrörarläge 30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt (5 sekunders steg), oscillerande omrörarläge 1 sekund till 60 minuter eller kontinuerligt, oscillerande period 30 sekunder till 15 minuter
Nettovikt 4.08 lb.
Programlagring Minne för senaste körningen
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Rotor 5 mL rörrotor, 1,5/2,0 mL rörrotor, magnetomrörarrotor
Produkttyp Centrifug/omrörare
Visningstyp Digital