Läs mer
TPP™ Centrifugerör med Aerosol Tight Cap
Produktkod. 11351704
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11351704 50 ml Paket med 320
1 options
Produktkod. 11351704 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 91051
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Håll dina prover säkra och stabila, dessa centrifugrör har ett gas- och aerosoltätt lock som inte kan dras åt för hårt. Kepsarna har också en vit skrivcirkel för enkel märkning och detta möjliggör snabb placering av provet i ett ställ.
  • Vit skrivcirkel på mössan
  • Kepsar kan inte dras åt för hårt
  • Gas- och aerosoltät lock
  • Graderade rör
  • Volymnoggrannhet till± 2 %
Specifikationer
Stängningsfärg Gult
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
För användning med Centrifugering
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Sterila underförpackningar om 20 st
Form Konisk
Längd (metrisk) 115 mm
Bottenform Konisk
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 15,500 x g