Läs mer
Gosselin™ Centrifugerör
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Gjuten koniskt rör
- Graderad
- Rör uppfyller de kvalitets- och prestandastandarder som krävs av kvalitetskontrolllaboratorier
- 95kPA resistent enligt IATA Packing Instruction 650
- EU-kompatibel med livsmedelskontakt enligt EU 10/2011
- FDA-kompatibel med livsmedelskontakt enligt 21 CFR 170.39
- Steril 10 −3 enligt ISO 11137
- Läcksäker design
- Återförslutningsbara, bulkförpackade, lättöppnade ärmar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Förpackning | Bulk, lättöppnad hylsa |
| Form | Konisk |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Max. RCF | 8000 x g |