Beskrivning
- Brand: Phenomenex
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Håller | Vials (12 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 40 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Diameter (metrisk) öppning | 20 mm |
| Produkttyp | Vial Rack |