Läs mer
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifugerör ASTM
Produktkod. 10236951
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10236951 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10236951 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 40930010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrisk Assistant™ Centrifugerör ASTM har en konisk botten, med ASSISTENT-PERMANENT smälta blå graderingsmärken. Tillverkade av borosilikatglas 3.3, uppfyller de ASTM D 96 DIN 51793.
  • Cylindriska centrifugrör med konisk botten
  • ASSISTENT-PERMANENT smält blå gradering
  • Borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 96 DIN 51793
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med Centrifugeapplikationer och allmän labbanvändning
Form Cylindrisk
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugerör