Läs mer
TPP™ Centrifugerör
Produktkod. 11311704
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 ml
15 ml
50 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Max. RCF:
15 500 x g
1700 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 360
Paket med 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Max. RCF unitSize
11311704 13 ml Rund 15 500 x g Paket med 800
11391694 15 ml Konisk 15 500 x g Paket med 800
11331704 50 ml Konisk 15 500 x g Paket med 360
11321704 15 ml Konisk 1700 x g Paket med 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11311704 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 91016
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Avsedd för centrifugering av suspensioner såsom celler, bakterier, fällning och andra. TPP™ Centrifugerör tillverkas på automatiska transportenheter vilket säkerställer snabb och noggrann hantering utan onödig föroreningsrisk.
  • Tillverkad med högsta kvalitet av råmaterial som uppfyller kraven för USP Klass VI
  • Vit skrivcirkel på skruvlock för enkel märkning
  • Instrumentlock kan inte dras åt för hårt; gas- och aerosoltät lock
  • Gradering ner till 0,1 ml / 0,5 ml respektive
  • Bekväma autoklaverbara, hopfällbara ställ tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Längd (metrisk) 105 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) 17.1 mm
Graderad Ja
Max. RCF 15 500 x g