Läs mer
TPP™ Centrifugerör
Kapacitet (metrisk):
13 mL
15 mL
50 mL
Bottenform:
Konisk
Rund
Max. RCF:
15,500 x g
1700 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 360
Paket med 800
Beskrivning
Avsedd för centrifugering av suspensioner såsom celler, bakterier, fällning och andra. TPP™ Centrifugerör tillverkas på automatiska transportenheter vilket säkerställer snabb och noggrann hantering utan onödig föroreningsrisk.
- Tillverkad med högsta kvalitet av råmaterial som uppfyller kraven för USP Klass VI
- Vit skrivcirkel på skruvlock för enkel märkning
- Instrumentlock kan inte dras åt för hårt; gas- och aerosoltät lock
- Gradering ner till 0,1 ml / 0,5 ml respektive
- Bekväma autoklaverbara, hopfällbara ställ tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
- MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide