Läs mer
TPP™ Centrifugerör
Produktkod. 11391694
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 ml
15 ml
50 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Max. RCF:
15 500 x g
1700 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 360
Paket med 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Max. RCF unitSize
11391694 15 ml Konisk 15 500 x g Paket med 800
11311704 13 ml Rund 15 500 x g Paket med 800
11331704 50 ml Konisk 15 500 x g Paket med 360
11321704 15 ml Konisk 1700 x g Paket med 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11391694 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 91015
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Avsedd för centrifugering av suspensioner såsom celler, bakterier, fällning och andra. TPP™ Centrifugerör tillverkas på automatiska transportenheter vilket säkerställer snabb och noggrann hantering utan onödig föroreningsrisk.
  • Tillverkad med högsta kvalitet av råmaterial som uppfyller kraven för USP Klass VI
  • Vit skrivcirkel på skruvlock för enkel märkning
  • Instrumentlock kan inte dras åt för hårt; gas- och aerosoltät lock
  • Gradering ner till 0,1 ml / 0,5 ml respektive
  • Bekväma autoklaverbara, hopfällbara ställ tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Konisk
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 17.1 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 15 500 x g