Läs mer
Ratiolab™ Centrifugerör
Produktkod. 15275316
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15275316 15 ml
10241460 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15275316 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 3300006
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerör med rött lock, tryckta graderingar och frostat skrivfält.
  • Polypropenkonstruktion
  • Fri från RNas-, DNas-, endoxin-, pyrogen- och ATP
  • Finns med antingen konisk eller självstående botten
  • Finns steril eller icke-steril
  • Temperaturintervall från− 80° till+ 121 °C
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
Antal per förpackning 750
Sterilitet Sterila
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Max. RCF 17 x g