Läs mer
BRAND™ Centrifugerör
Produktkod. 10517651 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10517651 75 ml Paket med 20
1 options
Produktkod. 10517651 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 115352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 SEK
    387.87 SEK / Paket med 20
    Save 139.13 SEK
    26% Av
I lager
Pärlkant, utan propp
  • Pärlkant, utan propp
  • Tål RCF upp till 4500
  • Autoklaverbar (121° C)
  • 35 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Material Polypropen
Antal per förpackning 20
Form Cylindrisk
Förslutning ingår Nej
Produkttyp Centrifugrör