Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 16 mm |
| Mått (L x B x H) | 17 x 16 x 18.5 mm |
| För användning med | För rostfritt stål liten KF-fläns |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Centreringsring |