missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Centrinone-B, MedChemExpress

Produktkod. 16497578
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497578 10 mg
16493597 50 mg
16450058 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18683

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Centrinone-B (LCR-323) is a potent and highly selective PLK4 inhibitor, with a Ki of 0.59 nM.

Centrinone-B (LCR-323) is a potent and highly selective PLK4 inhibitor, with a Ki of 0.59 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Centrinone-B
CAS 1798871-31-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H27F2N7O5S2
Kvantitet 10 mg
Synonym LCR-323
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (39.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C([N+]([O-])=O)=CC=C1)=C1CS(C2=CC(F)=C(SC3=NC(NC4=NNC(C)=C4)=C(OC)C(N5CCCCC5)=N3)C=C2)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 631.67
Formel vikt 631.67
Procent renhet 95.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.