missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Centrinone B

Beskrivning
Centrinone B is a high affinity and selective PLK4 inhibitor (Ki = 0.6 nM). Exhibits >2000-fold selectivity for PLK4 over Aurora A and Aurora B. Depletes centriole and centrosome levels in vitro. Induces cell cycle arrest in normal human cell lines in a p53-dependent manner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[2-Fluoro-4-[[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]sulfonyl]phenyl]thio]-5-methoxy-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-(1-piperidinyl)-4-pyrimidinamine |
| CAS | 1798871-31-4 |
| Synonym | LCR 323 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Polo-like Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C27H27F2N7O5S2 |
| Formel vikt | 631.67 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?