Läs mer
Centrinone, MedChemExpress
Beskrivning
Centrinone (LCR-263) is a selective and reversible inhibitor of polo-like kinase 4 (PLK4) with a Ki of 0.16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Centrinone |
| CAS | 1798871-30-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H25F2N7O6S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | LCR-263 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (48.92 mM) |
| LEDER | FC(C([N+]([O-])=O)=CC=C1)=C1CS(C2=CC(F)=C(SC3=NC(NC4=NNC(C)=C4)=C(OC)C(N5CCOCC5)=N3)C=C2)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 633.65 |
| Visa mer |