Läs mer
Thermo Scientific™ CentriPAK™ Tillbehör till Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
CentriPAK BPC Adapter
CentriPAK BPC Adapterställ
CentriPAK BPC Hängställning
CentriPAK BPC Klämma
Material:
Polyeten
Polypropen
Rostfritt stål
Autoklaveringsbar:
Beskrivning
Tillbehör till Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ). CentriPAK BPC är designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) gör att du kan:
- Minska risken för korskontaminering samtidigt som cellkulturer separeras
- Utför skonsam, hög genomströmning och högeffektiv skörd genom centrifugering
- Eliminera nödvändiga rengöringssteg efter användning med återanvändbara behållare
- Möt rigorösa rutiner för kvalitetskontroll och -säkring för tillverkning av industristandardiserade materialkomponenter och aseptisk produktkontaktfilm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CentriPAK Åtföljande |
| Produktlinje | Polaris |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet | 1.7 L |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | CentriPAK BioProcess Container |
| Beskrivning | CentriPAK BPC Adapter |
| Färg | Vitt |
| Max. RCF | 7187 x g |
| För användning med (applikation) | Fermentationsseparation och cellodlingsskörd |
| Visa mer |