Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Vatten-, syra- och lösningsmedelssystem
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kammarmaterial:
Epoxibelagd aluminium
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Bänkkoncentrator, köldfälla, insats och behållare för kemikaliefällor, vakuumslang, klämmor, 12 till 13 mm rotor
Kräver
Vakuumpump krävs för alla system; se Fisher Scientific Maxima™ C-line pumpar i pumpsektionen.
Med genomskinlig behållare och syra-, fukt- eller lösningsmedelsinsats för att ge extra vakuumpumpskydd
Rotorn rymmer fyrtio 1,5/2,0 ml mikrocentrifugrör eller upp till hundra 12 till 13 mm dia. rör.
Beställningsinfo
Finns i 115V och 230V modeller.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | ETL, ETL-C |
| Stängningsmaterial | Akryl |
| Kammarmaterial | Epoxibelagd aluminium |
| Modell | CentriVap |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Förflyttning | 34 eller 195 l/min. |
| Inkluderar | Bänkkoncentrator, köldfälla, klar behållare, fuktinsats, upp till hundra 12 till 13 mm dia. rör rotor, vakuumslang och 6 klämmor, akryllock |
| Max. Vakuum | 12 eller 2 x 10 -3 mbar |
| Pluggtyp | NEMA 6-15 |
| Visa mer |