Läs mer
Labconco™ CentriVap Bänkkoncentrator, 230 V, Schuko-kontakt och uttag
BIOPHARMA
Produktkod. 15133095 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Volym (metrisk):
800 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15133095 800 ml Varje
1 options
Produktkod. 15133095 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7810030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72220.00 SEK
    61014.56 SEK / Paket med 1
    Save 11205.44 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
Använd centrifugalkraft, vakuum och värme för att avdunsta lösningsmedel snabbt från flera biologiska eller analytiska prover
  • Eliminerar stötar och skumbildning, maximerar återvinning av spårlöst ämnen
  • Mikroprocessorstyrd 300 W värmare täcker omgivningen till 100° C i 1° C stegar
  • Frivillig Heat Boost™ omger kammaren med extra kontrollerad värme vid programmerad temp i närmare anslutning till provet
  • Eluttag ingår för en tillbehörsvakuumpump (säljs separat)
  • Vakuumfördröjning förhindrar stötar genom att låta rotorn uppnå hastighet innan vakuum appliceras
  • Quick-Start™ knappen startar rotor, värmare, timers och pump
  • Quick-Stop™ systemet stoppar pumpen, öppnar vakuumutlösningsventilen och stoppar rotorn på några sekunder efter att tiden har gått ut eller RUN/STOP-knappen trycks in
  • Minnet lagrar nio användarprogram (temp/värmetid/körtid)
  • LCD visar driftsparametrar och program
  • Kompakt design med låg profil
  • Val av avtagbart akryllock med stor, hållbar locktätning eller glaslock för användning med lösningsmedel som angriper akryl
  • Säkerhetsspärr låser locket när rotorn svänger, förhindrar start när locket är öppet
  • Korrosionsbeständig provkammare har epoxifinish för enkel rengöring och dekontaminering
  • Mikroprocessorstyrd borstlös motor går med upp till 1725 rpm
  • Staplar ovanpå köldfällan för att spara utrymme
  • 0,5 tum OD vakuumrörkoppling
Specifikationer
Certifikat EEC
Frekvens 50 Hz
Håller Rotorer
Fraktvikt (engelska) 48 lb.
Fraktvikt (metrisk) 22 kg
Typ CentriVap Bänkkoncentrator med akryllock
Spänning 230 V
Volym (metrisk) 800 ml
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Kammarmaterial Pulverbelagd aluminium
Amperage 6 A
Längd (engelska) 19,3 tum.
Höjd (engelska) 11,7 tum
Höjd (metrisk) 29.7 cm
Längd (metrisk) 49 cm
Material Stål och aluminium
Hastighet 1725 rpm
Pluggtyp Schuko
Bredd (metrisk) 37.3 cm
Bredd (engelska) 14,7 tum.
Mått (L x B x H) 49 x 37.3 x 29.7 cm