Läs mer
Labconco CentriVap Cold trap -105 °C, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Produktkod. 30533430 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
30533430 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 30533430 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8621190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107080.00 SEK
    85088.56 SEK / Paket med 1
    Save 21991.44 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
CentriVap™ Kylfällor samlar upp avdunstad vätska från en CentriVap koncentrator, vilket skyddar vakuumpumpen och laboratoriemiljön från ångor och ångor.
  • Borstad, rostfritt stål och pulverlackerad stålfasad
  • Upplyst temperaturgraf med ändpunktsindikation
  • HCFC-fritt köldsystem
  • 4-liters rostfri stål-samlare
  • Rostfritt stållock med 2 snabbkopplingskopplingar för anslutning till en CentriVap koncentrator.
  • Avloppsport i rostfritt stål (med korrosionsbeständig nylonventil)
  • -105 °C-modeller har två 1/3 hk kompressorer (-105 °C på mindre än 40 minuter).
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Cold Trap
Inkluderar Rostfritt stållock
Spänning 230 V