Läs mer
Labconco CentriVap Kallfälla -50 °C, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Produktkod. 30533458 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Inkluderar:
Akryllock
Rostfritt stållock
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30533458 Akryllock
30533444 Rostfritt stållock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533458 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64650.00 SEK
    51384.89 SEK / Paket med 1
    Save 13265.11 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
CentriVap™ Kylfällor samlar upp avdunstad vätska från en CentriVap koncentrator, vilket skyddar vakuumpumpen och laboratoriemiljön från ångor och ångor.
  • Borstad, rostfritt stål och pulverlackerad stålfasad
  • Upplyst temperaturgraf med ändpunktsindikation
  • HCFC-fritt köldsystem
  • 4-liters rostfri stål-samlare
  • Akryl- eller rostfritt stållock med två snabbkopplingskopplingar för anslutning till en CentriVap koncentrator.
  • Avloppsport i rostfritt stål (med korrosionsbeständig nylonventil)
  • -50 °C-modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på mindre än 30 minuter).
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Cold Trap
Inkluderar Akryllock
Spänning 230 V