Läs mer
Labconco CentriVap Cold trap -84 °C, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Produktkod. 30533457 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
30533457 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 30533457 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8611190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99985.00 SEK
    79464.47 SEK / Paket med 1
    Save 20520.53 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
CentriVap™ Kylfällor samlar upp avdunstad vätska från en CentriVap koncentrator, vilket skyddar vakuumpumpen och laboratoriemiljön från ångor och ångor.
  • Borstad, rostfritt stål och pulverlackerad stålfasad
  • Upplyst temperaturgraf med ändpunktsindikation
  • HCFC-fritt köldsystem
  • 4-liters rostfri stål-samlare
  • Rostfritt stållock med 2 snabbkopplingskopplingar för anslutning till en CentriVap koncentrator.
  • Avloppsport i rostfritt stål (med korrosionsbeständig nylonventil)
  • -84 °C-modellerna har två 1/3 hk kompressorer (-84 °C på mindre än 40 minuter).
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Cold Trap
Inkluderar Rostfritt stållock
Spänning 230 V