Läs mer
Labconco CentriVap Kallfälla, akryllock – Eco-cool kylmedel
Produktkod. 31374502 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
-50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt).
31374502 -50 °C
1 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374502 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8601590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59507.72 SEK
    54342.11 SEK / Paket med 1
    Save 5165.61 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Kallfälla samlar upp avdunstad vätska från en vakuumkoncentrator, för att skydda vakuumpumpen och laboratoriet från ångor och ångor.
  • Borstad, rostfritt stål och pulverlackerad stålfasad
  • Upplyst temperaturgraf med ändpunktsindikation (drifttemperatur -40 °C)
  • HCFC-fritt köldsystem
  • 4-liters rostfri stål-samlare
  • Akryllock (endast -50 °C) eller rostfritt stål med 2 snabbkopplingskopplingar för anslutning till en CentriVap koncentrator.
  • Avloppsport i rostfritt stål (med korrosionsbeständig nylonventil)
  • Eco-cool naturligt kylmedel finns tillgängligt på utvalda modeller
  • -50 °C-modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på mindre än 30 minuter).
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Cold Trap
Temperaturområde (metriskt). -50 °C
Spänning 230 V