Läs mer
Labconco CentriVap Köldfälla, Eco-Cool köldmedium
Produktkod. 31374483 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
-105 °C
-84 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt).
31374483 -105 °C
31374490 -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Produktkod. 31374483 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8621690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98552.12 SEK
    89997.21 SEK / Paket med 1
    Save 8554.91 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Uppfyller alla EU-regler för HFC-kylmedel
Kalla fällor samlar upp avdunstad vätska från en vakuumkoncentrator, för att hjälpa till att skydda den extra vakuumpumpen och laboratoriemiljön från ångor och ångor.
  • Hållbar fasad tillverkad av borstat rostfritt stål och pulverlackerat stål
  • Upplyst temperaturgraf med slutpunktsindikation, med en arbetstemperatur ner till -40 °C
  • Använder ett HCFC-fritt kylsystem (mer miljövänligt)
  • Inkluderar en 4-liters rostfri stål-samlare
  • Levereras med antingen ett akryllock (endast för -50 °C-modeller) eller ett lock i rostfritt stål
  • Locket inkluderar två snabbkopplingskopplingar för enkel anslutning till en CentriVap koncentratorn
  • Avloppsport i rostfritt stål med en korrosionsbeständig nylonventil för hållbarhet och enklare dränering
  • Eco-cool naturligt köldmedium finns tillgängligt på utvalda modeller
  • -84 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -84 °C på under 40 minuter
  • -105 °C-modeller använder två 1/3 hk kompressorer och kan nå -105 °C på under 40 minuter
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Cold Trap
Temperaturområde (metriskt). -105 °C
Spänning 230 V