Läs mer
Labconco CentriVap Kallfälla, rostfritt lock – miljökall kylvätska
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Borstad, rostfritt stål och pulverlackerad stålfasad
- Upplyst temperaturgraf med ändpunktsindikation (drifttemperatur -40 °C)
- HCFC-fritt köldsystem
- 4-liters rostfri stål-samlare
- Akryllock (endast -50 °C) eller rostfritt stål med 2 snabbkopplingskopplingar för anslutning till en CentriVap koncentrator.
- Avloppsport i rostfritt stål (med korrosionsbeständig nylonventil)
- Eco-cool naturligt kylmedel finns tillgängligt på utvalda modeller
- -50 °C-modeller har en 1/3 hk kompressor (-50 °C på mindre än 30 minuter).
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Cold Trap |
| Temperaturområde (metriskt). | -50 °C |
| Spänning | 230 V |