Läs mer
Labconco™ CentriVap Kallfälla med lock i rostfritt stål, 230 V, Schuko-kontakt och uttag
Produktkod. 16379723 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Produktkod. Pluggtyp
16379723 Schuko
1 options
Produktkod. 16379723 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7811031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
-50° C köldfälla för användning med Labconco CentriVap bänkkoncentrator
  • Skydda vakuumpumpen genom att fånga in fukt, ångor och frätande ångor när den avdunstar från prover
  • Miljövänligt, CFC-fritt köldmedium
  • Kondensor av rostfritt stål samlar upp 4 L vätska
  • Accepterar valfri glasinsats (16-315-61) för frätande ämnen
  • Korrosionsbeständig dränering påskyndar saneringen
  • READY-lampan tänds vid -40° C, vilket indikerar att koncentrationsförhållandena är rätta
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Grå
Anslutningstyp El och vakuum
Material Borstat rostfritt stål, pulverlackerat stål
Typ CentriVap bänksköldfälla
För användning med (applikation) Provavdunstning
För användning med (utrustning) CentriVap vakuumkoncentrator
Material (Beläggning) Pulverlackerad
Pluggtyp Schuko
Kvantitet 1
Temperatur (metrisk) Drift -50 °C
Volym (metrisk) 4 L
Mått (L x B x H) 36.83 x 61.468 x 35.05 cm
Höjd (engelska) 13,8 tum
Höjd (metrisk) 35 cm
Djup (engelska) 24,2 tum
Djup (metriskt) 61.4 cm
Nettovikt (engelska) 80 lb.
Nettovikt (metrisk) 36 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 2,4 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz