Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Komplett koncentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 15172995 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Typ:
Heat Boost Ingår
Heat Boost Ingår ej
Syrabeständig med Heat Boost
Syrabeständig utan Heat Boost
Elektriska krav:
230 V 50 Hz 6 A
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Elektriska krav Förpackningsstorlek
15172995 Heat Boost Ingår 230 V 50 Hz 6 A Varje
15103005 Syrabeständig med Heat Boost 230 V 50 Hz 6 A Varje
15162995 Heat Boost Ingår ej 230 V 50 Hz 6 A Varje
15142995 Syrabeständig utan Heat Boost 230 V 50 Hz 6 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15172995 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7315032
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
Kommer med allt som behövs för att börja bearbeta
Använder en kombination av centrifugalkraft, vakuum och värme för att påskynda avdunstning.
Innehåller:
  • Vakuumkoncentrator
  • -50 °C Kallfälla
  • Aluminiumrotor rymmer 40 mikrocentrifugrör och 12-13 mm rör
  • Kemikaliebeständig membranvakuumpump
  • CentriZap Strobe Light låter användaren se prover medan rotorn snurrar och locket är stängt
Molekylärbiologi, proteomik, genomik, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi, läkemedelsupptäckt och analytisk kemi
Specifikationer
Modell Centrivap
Elektrisk klassificering Internationell
Typ Heat Boost Ingår
Elektriska krav 230 V 50 Hz 6 A