Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Koncentratortillbehör, mikrorotor med hög kapacitet
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
Aluminium
Anodiserad aluminium
Beschreibung
- Finns som standard, eller med beläggning av fluorpolymerharts som säkerställer motståndskraft mot syror
- Mikrorotor med hög kapacitet rymmer upp till 148 mikrocentrifugrör, 1,5 ml eller 2,0 ml, och mikroautoprovflaskor ca. 12 mm i diameter. x 35 mm
- Mikrorotorer med hög kapacitet kräver ingen läpp på röret och är perfekta för flaskor
Garantie
Ett år
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Mått: 30,4 x 30,4 x 30,4 cm (12 x 12 x 12 tum) |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Mikrorotor |
| För användning med (utrustning) | Labconco™ CentriVap™ Koncentrator |
| Håller | 1,5 mL eller 2,0 mL mikrocentrifugrör, ca. 12 mm i dia. x 35 mm mikroautoprovflaskor |
| Vikt (engelska) | 2.5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur