Läs mer
Labconco™ CentriVap™ Vacuum Concentrator Mobile System
Produktkod. 10493862 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Inkluderar:
Glaslock
Värmeboost, glaslock
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10493862 Värmeboost, glaslock Varje
10033622 Glaslock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493862 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7812014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CentriVap Mobile Systems kombinerar de separata koncentrator- och köldfällans komponenter till en platsbesparande konsol och inkluderar hjul för bärbarhet från laboratorium till laboratorium.
En rotor och lösningsmedelsfälla ingår också CentriVap Mobila system. Interiören kan rymma en vakuumpump— den enda extra komponent som behövs för att börja koncentrera sig.
7812011 och 7812014 inkluderar en Schuko-kontakt.
7812014 inkluderar tillval Heat Boost som tillåter ytterligare kontrollerad värme från AV upp till max 100 C i °steg om en grad.
  • Borstad rostfritt stål och glaciärvit, pulverlackerad stålexteriör med blå accenter och fyra 50,8 mm diameter hårdgummihjul. Avtagbar frontpanel ger tillgång till inre utrymme för vakuumpump (säljs separat)
  • Glaslock
  • Lockspärr med säkerhetssensor
  • Fenolfri lockpackning
  • Pulverlackerad aluminiumkammare
  • 300-watts värmare
  • Mikroprocessorstyrd programmering för körtid från 1 till 999 minuter, värme från OFF till HI (100° C) i steg om en grad, värmetid från 1 till 999 minuter, köldfälla på/av och valfritt Heat Boost på/av. Minnet lagrar 1 till 9 program.
  • LCD för visning av programnummer, aktuell temperatur och börvärde, återstående värmaretid, återstående drifttid, aktivering av köldfälla och tillval Heat Boost aktivering. När köldfällan är aktiverad blinkar LCD-skärmen Y tills kollektorspolen når en driftstemperatur på -°40 C (-°40 F), då Y lyser kontinuerligt.
  • Kontrollpanel med RUN/STOP-knapp, PREHEAT-knapp, COLD TRAP-knapp, valfri HEAT BOOST-knapp, knapp för börvärde SELECT, öka/minska-knappar och 3 Quick-Start knappar.
  • Centrifugalrörelse tillhandahålls av en borstlös motor som kan uppnå upp till 1725 rpm.
  • Quick-Stop System för att stoppa vakuumpumpen, öppna ventilen för att släppa ut luft i kammaren och stoppa rotorn inom några sekunder efter att tiden har gått ut eller RUN/STOP-knappen har tryckts in.
  • Automatisk vakuumutlösningsventil
  • Inbyggd vakuumfördröjning gör att rotorn kan uppnå hastighet innan vakuum appliceras.
  • Ljudlarm för att signalera slutförd börvärdeskörtid.
  • 12,7 mm OD aluminiumslangkoppling för anslutning till vakuumslang. Vakuumpump ingår ej.
  • Vakuumport med snabbkoppling för 6,35 mm ID-slang.
  • HCFC/CFC-fritt kylsystem med 1/3 hk kompressor sänker köldfällan till -50 °C (-58 F) °på mindre än 30 minuter.
  • 4-liters uppsamlare i rostfritt stål med akryllock med två Quick-Disconnect-kopplingar för 12,7 mm ID-slang, gummipackning och isoleringslock.
  • Frontmonterad uppsamlaravloppsport i rostfritt stål med nylonventil och jordklämma.
  • Inbyggd genomskinlig behållare för att rymma insats för kemikaliefällor. Utskärning i frontpanelen ger en snabb övervakning av fällan.
  • Inkluderar en Solvent Trap Insert 7815200 och 12-13 mm Rotor 7455100.
  • Eluttag på baksidan för att ansluta tillbehörsvakuumpump till systemet.
Specifikationer
Modell CentriVap Mobilt system med Heat-Boost och glaslock
Inkluderar Värmeboost, glaslock
Volym (metrisk) 4 L
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +100 °C
Kammarmaterial Korrosionsbeständigt stål
Elektriska krav 230 V 50 Hz 8 A