Läs mer
Labconco CentriZap Pro Stroboskopljus
Produktkod. 30533440 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Rotorsystem:
CentriVap Fördel
Produktkod. Rotorsystem
30533440 CentriVap Fördel
1 options
Produktkod. 30533440 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    862.53 SEK / Paket med 1
    Save 79.47 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
CentriZap™ Strobe Light gör det möjligt för användare att se prover som om de vore stillastående medan rotorn snurrar, vilket eliminerar behovet av att pausa en cykel.
  • För användning med Labconco CentriVap Pro Vacuum Concentrators.
  • Inkluderar monteringshölster och beslag för fäste på höger sida av CentriVap Pro Vacuum Concentrator.
  • Fraktvikt 2,0 lbs. (0,9 kg)
Specifikationer
Typ Stroboskopljus
Rotorsystem CentriVap Fördel