Läs mer
Berthold Technologies Centro mikroplattluminometer LB 963
Produktkod. 31777385 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Modell:
Aliivibrio fischeri
Avancerad
Forskning
XS hög känslighet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31777385 Avancerad
31777382 Forskning
31777356 XS hög känslighet
31777364 Aliivibrio fischeri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31777385 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 7032515
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Lättanvänd mikroplattluminometer för glöd- och blixtluminescenstester med låg bakgrund och försumbar övertalning.
Centro stöder alla grundläggande luminescensteknologier, inklusive:
  • Blixt-typ luminescens
  • Glow-typ luminescens
  • Cellulär luminescens
  • Bioluminiscens
  • Kemiluminescens
Användningsområden
  • Reportergenanalyser
  • Aequorin-baserad kalciumövervakning
  • ATP Bestämning
  • Luminescerande immunoassays (LIA, ILMA)
  • DNA-probanalyser
  • SNP-beslut
  • CALUX-analyser™
Specifikationer
Typ Luminometer
Visningstyp Ingen skärm
Anslutningstyp USB
Detektor Lågbrusig fotomultiplikatorrör i enkelfotonräkningsläge
Detektionsmetod Luminescens
Detektionsgränser <5 amol ATP
Typ av injektion JET Injektorer
Volym (metrisk) dispensering 10 till 100 μl
Färg ljusgrå
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
Spänning 24 VDC
Frekvens 50/60 Hz
För användning med (utrustning) 96-brunnsmikroplattor
Höjd (metrisk) 287 mm
Bredd (metrisk) 334 mm
Djup (metriskt) 437 mm
Vikt (metrisk) 21.8 kg
Inkluderar Luminometer, strömadapter, tillbehörsset, användarmanual, LightCompass™ grundläggande mjukvara
Systemkrav PC med Windows 10 eller nyare
Förvaringskrav 0 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Modell Avancerad