Läs mer
Centrofenoxinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15486259
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486259 100 g 100g
15466259 5 g 5g
15476259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64196.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 3685-84-5 | C12H17Cl2NO3 | 294,17 g/mol
Ester av dimetyletanolalamin och 4-klorofenoxyättiksyra; aktiverar acetylkolinesterasaktivitet i hippocampus hos äldre råttor
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid; activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3685-84-5
Molekylformel C12H17Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 294.17
MDL-nummer MFCD00012533
InChI-nyckel FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal
PubChem CID 19379
IUPAC-namn hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Centrophenoxine hydrochloride
Smältpunkt 135°C to 145°C
Färg White
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,5780
Formel vikt 294.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
RUO– Endast forskningsanvändning