Läs mer
Gilson™ CENTRY™ 101 plattcentrifug
Produktkod. 16348641 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Produkttyp:
EU-kontakt
Produktkod. Produkttyp
16348641 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16348641 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 36117400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9653.98 SEK
    8897.05 SEK / Paket med 1
    Save 756.93 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Proprietär utsvängbar rotordesign förhindrar att innehållet på mikrotiterplattan spills, vilket ökar tillförlitligheten hos dina mikroplattsreaktioner. De CENTRY™ 101 Plate Centrifuge accepterar populära PCR-plattor och de flesta mikroplattor.
Minskad spillrisk:
  • De CENTRY™ 101 Plate Centrifuge erbjuder en patenterad utsvängbar rotordesign som hindrar mikroplattans innehåll från att spilla ut samtidigt som alla reaktionskomponenter koncentreras i brunnens botten, vilket förbättrar noggrannheten i dina reaktioner, såsom känsliga PCR-reaktioner.
  • Rotorhållarna vilar på 75° vinkel, så att du kan sätta in plattor utan tätningstejp eller lock.
  • Vid hastighet löper mikroplattorna vertikalt.
  • Kapaciteten med två plattor CENTRY™ 101 Plate Centrifuge rymmer de flesta PCR och mikroplattor.
Liten, men snabb:
  • Proverna snurras ner på mindre än 20 sekunder vid 2550 rpm (600 xg).
  • Med ett litet fotavtryck (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 tum) CENTRY™ 101 Plate Centrifuge passar lätt in i huvor och på trånga bänkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 2,550 rpm
Mått (L x B x H) Exteriör 23 x 26 x 19.7 cm
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/230 V
Produkttyp EU-kontakt