Läs mer
Gilson™ CENTRY™ 103 Minicentrifug
Produktkod. 16497935 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
16497935 8 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 16497935 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F110736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4665.00 SEK
    4331.62 SEK / Paket med 1
    Save 333.38 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
De CENTRY™ 103 Minicentrifuge är en lättanvänd och portabel minicentrifug, idealisk för snabb separering av partiklar från en supernatant eller för att driva ner en droppe vätska från väggarna i mikrorör.
  • Ergonomisk design, litet fotavtryck och valfri batterikontroll möjliggör CENTRY™ 103 Minicentrifug för användning överallt
  • Utrustad med högkvalitativa och lätta att byta rotorer som rymmer antingen mikrorör eller rörstrips
  • Enkla start- och slutoperationer styrs genom att helt enkelt trycka ner locket
  • Uppnår omedelbart en fast hastighet på 6000 rpm utan justering
  • Integrerade säkerhetsfunktioner, såsom automatiskt stopp efter sex minuters kontinuerlig snurrande, koppling av nyptyp för att säkra rotorer och en rött ljus strömindikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 1,5/2 ml
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Produkttyp Minicentrifug