Läs mer
Gilson™ CENTRY™ 117 mikrocentrifug
Produktkod. 16308601 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Produkttyp:
EU-kontakt
Produktkod. Produkttyp
16308601 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16308601 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 36110210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CENTRY™ 117 Microcentrifuge har en lättanvänd pekskärm och erbjuder återkallning med en knapp av upp till nio lagrade anpassade körprogram. Dess proprietära luftflödessystem säkerställer temperaturstabilitet, även vid längre körningar, vilket bevarar provets integritet. Rotordesignen rymmer antingen 1,5−2,0 ml rör eller PCR-remsor.
Intuitiv användning:
  • De CENTRY™ 117 Microcentrifuge har en pekskärmskontroll i fullfärg som visar hastighet (rpm eller rcf), inställd tid och återstående körtid.
  • Programmera och lagra enkelt upp till nio skräddarsydda program, som enkelt nås med en enda knapp.
  • De CENTRY™ 117 Microcentrifuge uppnår hastigheter från 1 000 till 13 500 rpm (100 till 16 800 xg), som kan ställas in i steg om 100 rpm.
  • Den inbyggda timern låter dig ställa in vilken tid som helst från 1 till 99 minuter.
Förbättrad temperaturnoggrannhet:
  • De CENTRY™ 117 Microcentrifuge erbjuder förbättrade temperaturkontroller med sitt proprietära luftflödessystem, som garanterar att dina prover förblir vid konstant temperatur, även under längre körningar.
  • Centrifugen kan även användas i kylrum.
Anpassningsbar design:
  • Med sin kombinationsrotordesign är den CENTRY™ 117 mikrocentrifug kan rymma upp till 24 1,5 till 2,0 mL rör eller 2 PCR-remsor (16 x 0,2 mL) utan att behöva separata adaptrar, vilket gör detta idealiskt för många laboratorier.
  • Dessutom tar dess kompakta fotavtryck upp mindre av din dyrbara bänkskiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Hastighet 13,500 rpm
Amperage 0,7 A
Mått (L x B x H) Exteriör 22.86 x 30.48 x 19.7 cm
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp EU-kontakt
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 35 °C