missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CEP 1347

Beskrivning
CEP 1347 is a potent inhibitor of mixed lineage kinases MLK3, MLK1 and MLK2 (IC50 values in vitro are 23-39 nM, 38-61 nM and 51-82 nM, respectively), and blocks downstream c-jun N-terminal kinase (JNK) activation (IC50 = 20 nM). CEP 1347 rescues motor neurons undergoing apoptosis (EC50 = 20 nM), blocks Aβ-induced cortical neuron apoptosis (EC50 ∼51 nM) and, in an animal model of Huntington's disease, restores BDNF mRNA to wild type levels. CEP 1347 is orally bioavailable and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CEP 1347 |
| CAS | 156177-65-0 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C33H33N3O5S2 |
| Formel vikt | 615.76 |
| Molekylvikt (g/mol) | 615.763 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?