missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CEP

Beskrivning
CEP is a chemoproteomic reagent. It is a clickable electrophilic purine used to directly quantify protein-RNA interactions on proteins through photoaffinity competition with 4-thiouridine (4SU)-labeled RNA in cells. It is a cysteine reactive probe used in photo-activatable-competition and chemoproteomic enrichment (PACCE) method for global quantification of protein-RNA interactions in living cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-7-(2-propyn-1-yl)-7H-purine |
| CAS | 1838570-66-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
| Molekylformel | C8H4Cl2N4 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?