Läs mer
CEP-28122 mesylate salt, MedChemExpress
Descripción
CEP-28122 mesylate salt, a diaminopyrimidine derivative, is a potent, selective, and orally bioavailable ALK inhibitor, with an IC50 value of 1.9 nM for recombinant ALK kinase activity. CEP-28122 has antitumor activity in experimental models of ALK-positive human cancers. CEP-28122 mesylate salt has good pharmacodynamic and pharmacokinetic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | CEP-28122 mesylate salt |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H39ClN6O6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.08 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1[C@](C2)([H])C=C[C@]2([H])[C@H]1NC3=NC(NC4=CC=C5C(CC[C@@H](N6CCOCC6)CC5)=C4OC)=NC=C3Cl)N.O=S(C)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 635.17 |
| Formel vikt | 635.17 |
| Procent renhet | 99.85% |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?