Läs mer
CEP-33779, MedChemExpress
Produktkod. 16462567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16462567 50 mg -
16439057 5 mg -
16426468 10 mg -
16406746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16462567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15343
MedChemExpress CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CEP-33779
CAS 1257704-57-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26N6O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (108.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(C2=CC=CN3C2=NC(NC4=CC=CC(N5CCN(C)CC5)=C4)=N3)C=C1)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 462.57
Formel vikt 462.57
Procent renhet 99.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease