Läs mer
CEP-37440, MedChemExpress
Beskrivning
CEP-37440 is a novel potent and selective Dual FAK/ALK inhibitor with IC50 s of 2.3 nM (FAK) and 120 nM(ALK cellular IC50 in 75% human plasma).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CEP-37440 |
| CAS | 1391712-60-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H38ClN7O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (172.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C4C(CCC[C@H](N5CCN(CCO)CC5)C4)=C3OC)=NC=C2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 580.12 |
| Formel vikt | 580.12 |
| Visa mer |