Läs mer
CEP-40783, MedChemExpress
Beskrivning
CEP-40783 is a potent, selective and orally available inhibitor of AXL and c-Met with IC50 values of 7 nM and 12 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CEP-40783 |
| CAS | 1437321-24-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H26F2N4O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | RXDX-106 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.12 mg/mL (5.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN(C(C)C)C(N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)=O)NC3=CC=C(OC4=CC=NC5=CC(OC)=C(OC)C=C45)C(F)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.56 |
| Visa mer |