missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CEP63 Antibody (OTI2H2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72221AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CEP63 Monoclonal specifically detects CEP63 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| CEP63 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CEP63 | |
| Full length recombinant protein of human CEP63 (NP_001035859) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2H2 | |
| Western Blot | |
| centrosomal protein 63kDa, centrosomal protein of 63 kDa, centrosome protein CEP63, Cep63, FLJ13386, MGC78416 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 80254 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering