Läs mer
CEP85L Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18386730 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18386730 100 μL
1 options
Produktkod. 18386730 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP287176
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CEP85L Polyclonal specifically detects CEP85L in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CEP85L
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1.0 ug/ml
Formulering PBS, 2% Sucrose
Gene Alias bA57K17.2, C6orf204, centrosomal protein 85kDa-like, CEP85L, chromosome 6 open reading frame 204, NY-BR-15, RP11-57K17.2, serologically defined breast cancer antigen NY-BR-15
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human CEP85L
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 387119
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified