missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cephaeline dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cephaeline dihydrochloride is a selective CYP2D6 inhibtor with an IC50 of 121 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephaeline dihydrochloride |
| CAS | 5853-29-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H40Cl2N2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (-)-Cephaeline dihydrochloride NSC 32944 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (463.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (231.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | Cl[H].CC[C@@H](CN1CC2)[C@H](C[C@@]1([H])C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C[C@]4([H])C5=CC(OC)=C(O)C=C5CCN4.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.53 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?