Läs mer
Cephaeline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephaeline |
| CAS | 483-17-0 |
| Molekylformel | C28 H38 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38N2O4/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3/t17-,20-,23+,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(O)c(OC)cc45 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[[(2S,3R,11bS)-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-yl]methyl]-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.61 |
| Formel vikt | 466.2832 |