Läs mer
Cephalexinhydrat, 97+%
Beskrivning
Cephalexin är ett cefalosporinantibiotikum som används för att studera effekten av uttryck, bindning och hämning av PBP3 och andra penicillinbindande proteiner (PBP) på syntesen av bakteriell cellväggsmukopeptid. Cephalexin stör syntesen av peptidoglykanlagret i bakteriella cellväggar, vilket ansvarar för cellväggens strukturella integritet. Peptidoglykansyntes underlättas av transpeptidaser kända som penicillinbindande proteiner (PBP). PBP:er binder till D-Ala-D-Ala i slutet av muropeptider (peptidoglykanprekursorer) för att korsbinda peptidoglykanen. Cephalexinantibiotika efterliknar D-Ala-D-Ala-stället och hämmar därmed konkurrenskraftigt PBP-korsbindningen av peptidoglykan.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Cephalexinhydrat är hydraten i cefalosporinantibiotikan cephalexin
• Cephalexin är ett beta-laktam-antibiotikum som hämmar bakterietillväxt och delning
• Cephalexin binder till penicillinbindande protein och hämmar cellväggssyntesen
Tillämpning
• Cephalexin fungerar bäst på grampositiva mikrober
• Användbar för immunologisk forskning, särskilt om antibiotikaallergier och korsreaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalexin hydrate |
| Typ | Cephalexin Hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 965503 |
| Merck Index | 141974 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO och metanol. |
| Formel vikt | 347,39 (Anhydr) |
| Procent renhet | ≥97% |
Säkerhet och hantering
- Cephalexin hydrate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate
RUO– Endast forskningsanvändning