Läs mer
Melford Cephalexin, monohydrat
Beskrivning
Cephalexin Monohydrate är ett cefalosporinantibiotikum. Cefalexin, som ett cefalosporin, hämmar bakteriecellväggsyntesen genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Denna interferens stör tvärbindningen av peptidoglykaner i bakteriecellväggen, vilket leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys. Cephalexin används ibland som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot cefalexin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cephalexin |
| CAS | 23325-78-2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C16H17N3O4S-H2O |