Läs mer
Melford Cephalexin, monohydrat
Produktkod. 30018184
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018184 5 g
30018183 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018184 Leverantör Melford Leverantörsnummer C590005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Cephalexin Monohydrate är ett cefalosporinantibiotikum. Cefalexin, som ett cefalosporin, hämmar bakteriecellväggsyntesen genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Denna interferens stör tvärbindningen av peptidoglykaner i bakteriecellväggen, vilket leder till strukturell instabilitet och eventuell cellys. Cephalexin används ibland som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot cefalexin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cephalexin
CAS 23325-78-2
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H17N3O4S-H2O